Principaux documents
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
pyramid bottom clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
Volume maximum
5 mL
5.0 mL
Taille
48 wells
Volume de travail
4.6 mL
Type de liaison
non-treated surface