Principaux documents
AXYMTX1250CR
Matrix pipette tips
racked, capacity 1250 μL, pkg of 3x1152tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
720,00 $
720,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
720,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
720,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MTX-1250-C-R
Corning
Conditionnement
pkg of 3x1152tips/cs
Capacité
1250 μL
Volume
1250 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.