AXYMCT175CS
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
297,00 $
About This Item
297,00 $
Produits recommandés
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-175-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tubes/cs
Taille
1.7 mL
Couleur
clear
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)