Principaux documents
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 PKG
266,00 $
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
266,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tubes/cs
Taille
1.7 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)
Type de liaison
(ultra-low retention)
Informations légales
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.