Principaux documents
AXYMCT150Y
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, yellow, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 PKG
381,00 $
381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
381,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-150-Y
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
1.5 mL
Couleur
yellow
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)