AMAB91560
Monoclonal Anti-IL4I1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9071, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
FIG1
827,00 $
About This Item
827,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL9071, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL4I1(259307)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
SFRRPFWREEHIEGGHSNTDRPSR
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable