445874
mGluR5 Antagonist, MTEP
The mGluR5 Antagonist, MTEP, also referenced under CAS 329205-68-7, controls the biological activity of mGluR5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
mGluR5 Antagonist, MTEP, 3-((2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl)pyridine
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to yellow
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)C#Cc2cnccc2)C
InChI
1S/C11H8N2S/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10/h2-3,6-8H,1H3
Clé InChI
NRBNGHCYDWUVLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
mGluR5
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Busse, C.S., et al. 2004. Neuropsychopharmacology29, 1971.
Roppe, J.R., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3993.
Klodzinska, A., et al. 2004. Neuropharmacology47, 342.
Cosford, N.D.P., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 204.
Brodkin, J., et al. 2002. Eur. J. Neurosci.16, 2241.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable