Principaux documents
ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
8 EA
456,00 $
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
456,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 8
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654373 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG