Principaux documents
ADAPA43889-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
2 EA
303,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
303,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639340 (NA)
Paramètres
2,750 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
14.5 mm
Compatibilité
for use with 90 mL rectangular bucket
Description générale
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 8 x 9 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG