AC-0369A
HMGA2 (EP398) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
Ig fraction of antiserum
Clone
monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:60
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Forme physique
Autres remarques
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable