Principaux documents
A9515
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
Synonyme(s) :
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.58
Beilstein:
3556748
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Clé InChI
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable