Principaux documents
A9452
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal de souris anti-IgG de chèvre/mouton−peroxydase antibody produced in mouse
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-IgG de chèvre/mouton
1 VIAL
449,00 $
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
449,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
sheep, goat, bovine
Ne doit pas réagir avec
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
Conditionnement
vial of 0.5 mL
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Isotype
IgG1
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'IgG est la protéine la plus abondante dans le sérum humain.Elle est présente dans le sang et sécrétée par les lymphocytes B. Elle se compose de quatre chaînes polypeptidiques, formées de deux chaînes lourdes γ identiques de 50 kDa (H) et de deux chaînes légères κ ou λ identiques de 25 kDa (L), qui sont reliées par des ponts disulfures interchaînes. L'IgG contient quatre isotypes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4.
Les IgG sont des anticorps, des glycoprotéines qui modulent plusieurs réponses immunitaires. Des IdG de brebis ou de chèvre dirigées contre des protéines cibles sont souvent utilisées comme anticorps primaires dans diverses applications de recherche. Pour cette raison, des IgG secondaires anti-chèvre/mouton conjuguées à une molécule détectable sont des outils utiles pour l′analyse des protéines cibles.
L′anticorps monoclonal anti-IgG de chèvre/mouton-peroxydase présente une forte réactivité croisée avec les IgG de mouton et une réaction croisée avec les IgG bovines. Aucune réaction croisée de l′anticorps monoclonal non conjugué n′est observée avec les composants du sérum ou des tissus humains. Par ailleurs, l′anticorps ne réagit pas avec les espèces suivantes : cobaye, rat, souris, lapins, cheval, chien, poulet, porc et chat.
L′anticorps réagit avec un épitope situé sur la chaîne lourde d′IgG1 et IgG2 de chèvre.
Application
L'anticorps monoclonal anti-IgG de chèvre/mouton-peroxydase a été utilisé pour les analyses par western blotting (dilué au 1/5 000e) et ELISA. Ce produit peut également être utilisé pour les analyses par "dot blot" (1/30 000e) et IHC (1/1 000e).
Un test ELISA a été réalisé sur des lymphocytes T humains à l'aide de l'anticorps monoclonal IgG anti-chèvre/mouton conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) comme anticorps secondaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Les IgGs activent la voie classique du système du complément. Elle neutralise les particules virales et les toxines. L'IgG joue un rôle clé dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC). L'IgG est capable d'une migration transplacentaire. Elle présente la plus longue demi-vie dans le sérum. Elle peut être associée aux allergies.
Forme physique
Produit lyophilisé dans un tampon de phosphate salin 0,01 M (pH 7,4) contenant 1 % d′albumine de sérum bovin et 0,05 % de MIT.
Notes préparatoires
Conjugué préparé avec du glutaraldéhyde au moyen du protocole en deux étapes décrit dans Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d′autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d′application chez l′homme ou l′animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rhiannon E Morgan et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society (2018-03-10)
The joint synovium consists of a heterogeneous cell population, chiefly comprised of macrophages, and fibroblast-like synoviocytes (FLS). An inter-species co-culture model was developed to examine interactions between these cells. Equine FLS and the canine macrophage line DH82 were differentially labeled
Adrienn Bíró et al.
Immunology, 121(1), 40-50 (2007-01-25)
Several studies have investigated the interactions between C-reactive protein (CRP) and various complement proteins but none of them took into consideration the different structural forms of CRP. The aim of our study was to investigate whether the different antigenic forms
Tiphany Chrun et al.
NPJ vaccines, 3, 14-14 (2018-05-01)
Rift Valley fever virus, a phlebovirus endemic in Africa, causes serious diseases in ruminants and humans. Due to the high probability of new outbreaks and spread to other continents where competent vectors are present, vaccine development is an urgent priority
L Alvarez-Vallina et al.
Human gene therapy, 10(4), 559-563 (1999-03-27)
Engineered T cells expressing chimeric T cell receptors (chTCRs) are of interest for cancer gene therapy but many "cancer antigens" are thought to be unsuitable targets because they are expressed at low levels on normal tissues. We therefore sought to
Cassandra D Ragnauth et al.
Circulation, 121(20), 2200-2210 (2010-05-12)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome is a rare inherited disorder of premature aging caused by mutations in LMNA or Zmpste24 that disrupt nuclear lamin A processing, leading to the accumulation of prelamin A. Patients develop severe premature arteriosclerosis characterized by vascular smooth