Documents
A9401
Sigma-Aldrich
Aflatoxin M2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Actions biochimiques/physiologiques
Hepatocarcinogen.
Avertissement
Possibly carcinogenic.