A8676
Alprenolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
Clé InChI
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique