Principaux documents
A8168
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine
~95% (titration)
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Formule linéaire :
(NH2CH2CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Beilstein:
1739626
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Essai
~95% (titration)
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
114 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Clé InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter