A7730
A-331440 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4’-[3-[(3(R)-Dimethylamino-1-pyrrolidinyl]propoxy]-[1,1-biphenyl]-4‘-carbonitrile dihydrochloride
214,00 $
About This Item
214,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN([C@H]1CN(CCCOC2=CC=C(C3=CC=C(C#N)C=C3)C=C2)CC1)C.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C22H27N3O.2ClH/c1-24(2)21-12-14-25(17-21)13-3-15-26-22-10-8-20(9-11-22)19-6-4-18(16-23)5-7-19;;/h4-11,21H,3,12-15,17H2,1-2H3;2*1H/t21-;;/m1../s1
Clé InChI
XFPYVTSGYYMTFS-GHVWMZMZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.