A6270
Azure A chloride
Dye content ≥70 %, Powder or crystals
Synonyme(s) :
Azure eosin methylene blue; 7-Amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Azure A chloride, Dye content ≥70 %
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥70%
Couleur
green to very dark green
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable