Principaux documents
200239
Sigma-Aldrich
Azure B eosinate
25 G
244,00 $
244,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
244,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H6Br4O5 ⋅ 2C15H16N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1186.62
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
244,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Solubilité
acetic acid: 1 mg/mL
λmax
523 nm (2nd)
636 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥142400 at 635-641 nm in methanol at 0.005 g/L
≥47500 at 241-247 nm in methanol at 0.005 g/L
≥82000 at 521-527 nm in methanol at 0.005 g/L
≥94900 at 286-292 nm in methanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
BrC1=CC2=C(C(Br)=C1[O-])OC3=C(C=C(Br)C([O-])=C3Br)C24OC(C5=C4C=CC=C5)=O.C[N+](C)=C(C=C6)C=C(C6=N7)SC8=C7C=CC(NC)=C8.C[N+](C)=C(C=C9)C=C(C9=N%10)SC%11=C%10C=CC(NC)=C%11
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C15H15N3S/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;2*1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12/h1-6,25-26H;2*4-9H,1-3H3
Clé InChI
NCBQBFXQRBYYGY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jordan R Jensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(17), 5147-5154 (2011-08-02)
Whole brain imaging of tau-bearing neurofibrillary lesions has the potential to improve the premortem diagnosis and staging of Alzheimer's disease. Diverse compounds with high affinity for tau aggregates have been reported from high-throughput screens, but the affinity driving features common