A6218
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYML6A10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SYML6A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~350 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from a G-361 (human melanoma) cell line
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATM(472)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option