Principaux documents
A5972
Sigma-Aldrich
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
3225.48 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
sequence from human
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IAPP(3375)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Ala-Ile-Leu-Ser-Ser-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable