A5456
NOC-5
≥90%, powder
Synonyme(s) :
3-(Aminopropyl)-1-hydroxy-3-isopropyl-2-oxo-1-triazene
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
NOC-5, ≥90%
Essai
≥90%
Forme
powder
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)N(CCCN)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-6(2)9(5-3-4-7)10(12)8-11/h6,11H,3-5,7H2,1-2H3/b10-8-
Clé InChI
MTIRIKBRVALRPJ-NTMALXAHSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.