A5181
Anisotropine methyl bromide
Synonyme(s) :
8-Methyl-3-(2-propylpentanoyloxy)tropinium bromide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
InChI
1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
Clé InChI
QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable