Principaux documents
A5004
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Synonyme(s) :
Acetylacetoneguanidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Beilstein:
110735
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3