A3418
Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 40.8 kDa (sedimentation velocity and diffusion studies)
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
quantitative precipitin assay: 1.5 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORM1(5004)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité