Principaux documents
A3219
Sigma-Aldrich
2,2′-azino-bis(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique)
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyme(s) :
ABTS
100 ML
167,00 $
167,00 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Changer de vue
100 ML
167,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
167,00 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Nom du produit
2,2′-azino-bis(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique), Liquid Substrate System
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)/b19-17-,20-18-
Clé InChI
ZTOJFFHGPLIVKC-CLFAGFIQSA-N
Description générale
Le produit est fourni sous forme d′un substrat prêt à l′emploi à un composant pour la peroxydase, constitué d′acide 2,2′-azino-bis (3-éthylbenz-thiazoline-6-sulfonique) dans un tampon acide. Le substrat est incolore avant de réagir avec la peroxydase et produit un produit de réaction de couleur bleu-vert en présence de peroxydase. Le dodécylsulfate de sodium (SDS) à 1 % peut être utilisé pour arrêter la réaction au cours d′essais au point terminal. Comme ce substrat génère un produit de réaction soluble, il n′est pas recommandé pour les applications d′immunoblotting ou d′histochimie.
Application
L′acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) est utilisé comme substrat de la peroxydase dans les tests ELISA. Ce substrat donne un produit final soluble de couleur verte.[1][2] Il a également été utilisé comme préparation colloïdale répartie sur des plaques de milieux standard afin d′évaluer l′activité d′oxydation de la lignine. La couleur verte du substrat indique la présence d′une activité laccase microbienne.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) est un cation qui est oxydé en présence de peroxyde d′hydrogène. L′ABTS oxydé est un produit bleu-vert mesurable par colorimétrie.[4] La combinaison d′ABTS, de peroxyde d′hydrogène et de myoglobine constitue un système standard employé pour mesurer la capacité antioxydante totale (CAT) des échantillons.[5] La méthode ABTS est adaptée à différents pH et est la méthode la plus souvent privilégiée.[6] L′ABTS est un substrat de la phénol oxydase.[7]
Forme physique
Prêt à l′emploi.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Randall L Davis et al.
Journal of neuroimmunology, 186(1-2), 141-149 (2007-05-04)
Emerging evidence indicates that neuroinflammatory responses in astroglia, including chemokine expression, are altered by opioids. Astroglial chemokines, such as CXCL10, are instrumental in response to many neuropathological insults. Opioid mediated disruption of astroglial CXCL10 expression may be detrimental in opioid
Comparison of DPPH and ABTS assays for determining antioxidant potential of water and methanol extracts of Spirulina platensis
Shalaby EA and Shanab SMM
Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 42(5), 556-564 (2013)
A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation
Erel O
Clinical Biochemistry, 37(4), 277-285 (2004)
Wei Xin et al.
Infection and immunity, 76(7), 3241-3254 (2008-05-07)
Recombinant attenuated Salmonella vaccines (RASVs) have been used extensively to express and deliver heterologous antigens to host mucosal tissues. Immune responses can be enhanced greatly when the antigen is secreted to the periplasm or extracellular compartment. The most common method
ABTS assay of phenol oxidase activity in soil
Floch C, et al.
Journal of Microbiological Methods, 71(3), 319-324 (2007)
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can this product be used for antioxidant assay?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for use in antioxidant assays. However, it has been used successfully as such in several publications. Please see the link below to review one example:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912003002315?via%3Dihub
      Helpful?
  2. What is the approximate concentration of H2O2 in the ready-to-use A3219 solution?
    1 answer
    1. This product is no longer tested for hydrogen peroxide concentration. The previous specification for H2O2 was </= 0.03%. Current lots are expected to be within this range.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight and density?
    1 answer
    1. This product is a 1.8 mM solution of ABTS, the density is not determined. The solution is prepared from a diammonium salt form with a molecular weight of 548.60.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/745/a3219dat.pdf
      Helpful?
  4. ABTS ready to use를 사용하여 항산화 실험을 하는경우 기존의 방법에 적용하면 어떤 단계가 생략이 되는건지 자세한 실험 과정을 알고 싶습니다
    1 answer
    1. The only protocol currently available on the website is this data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/745/a3219dat.pdf.
      It may be helpful to also view the "Peer-Reviewed Papers" related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/a3219?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=a3219&type=citation_search.
      Helpful?
  5. When using Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), at what wavelength should the product of the reaction be measured?
    1 answer
    1. The product should be measured at 405 nm. For end point assays, the reaction may be stopped with 1% (w/v) SDS and also read at 405 nm.
      Helpful?
  6. What is the concentration of Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)?
    1 answer
    1. The concentration of the ABTS is approximately 1.8 mM.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. Should Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), be diluted prior to use?
    1 answer
    1. No, this product is offered as a ready-to-use (1×) solution.