A2981
Anti-ATG4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-APG4B, Anti-AUT-like 1 cysteine endopeptidase, Anti-AUTL1, Anti-Autophagin-1, Anti-Autophagy-related cysteine endopeptidase 1, Anti-Autophagy-related protein 4 homolog B, Anti-Cysteine protease ATG4B, Anti-KIAA0943, Anti-hAPG4B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable