A274
Monoclonal Anti-H+/K+ ATPase (β Subunit) antibody produced in mouse
clone 2G11, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60-80 kDa (glycosylated form)
Espèces réactives
pig, mouse, rabbit, rat, bovine, ferret, canine
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:2,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Atp4b(11945)
rat ... Atp4b(24217)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable