A2227
Adrenocorticoptropic Hormone Fragment 22 - 39
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-Cell-Tropin, ACTH (22-39), Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C90H125N19O32/c1-44(2)36-57(82(132)99-55(28-32-70(118)119)80(130)106-62(90(140)141)39-50-18-12-9-13-19-50)102-85(135)64-20-14-34-108(64)88(138)60(37-49-16-10-8-11-17-49)104-76(126)48(7)95-78(128)53(26-30-68(114)115)97-75(125)47(6)96-84(134)63(43-110)107-81(131)56(29-33-71(120)121)100-83(133)59(41-72(122)123)101-79(129)54(27-31-69(116)117)98-74(124)46(5)94-67(113)42-93-77(127)58(40-66(91)112)103-86(136)65-21-15-35-109(65)89(139)61(105-87(137)73(92)45(3)4)38-51-22-24-52(111)25-23-51/h8-13,16-19,22-25,44-48,53-65,73,110-111H,14-15,20-21,26-43,92H2,1-7H3,(H2,91,112)(H,93,127)(H,94,113)(H,95,128)(H,96,134)(H,97,125)(H,98,124)(H,99,132)(H,100,133)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,136)(H,104,126)(H,105,137)(H,106,130)(H,107,131)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)(H,140,141)/t46-,47-,48-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,73-/m0/s1
Clé InChI
VNYTZTMGIJDKGF-SYGRCPSDSA-N
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable