Principaux documents
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
1 MG
680,00 $
680,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
680,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
680,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Renin Substrate 1,
Essai
>85.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~2281
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable