MilliporeSigma
Passer à
A202
N6-2-(4-Aminophényl)éthyladénosine
>95%
Synonyme(s) :
APNÉE, Adénosine, N6-2-(4-aminophényl)éthyl, N-[2-(4-Aminophényl)éthyl]-adénosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
>95%
Form:
solid
assay
>95%
form
solid
solubility
methanol: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 14 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CCNc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)cc1
InChI
1S/C18H22N6O4/c19-11-3-1-10(2-4-11)5-6-20-16-13-17(22-8-21-16)24(9-23-13)18-15(27)14(26)12(7-25)28-18/h1-4,8-9,12,14-15,18,25-27H,5-7,19H2,(H,20,21,22)/t12-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
XTPOZVLRZZIEBW-SCFUHWHPSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Agoniste non sélectif puissant du récepteur A3 de l'adénosine.
Features and Benefits
Ce composé figure sur la page Récepteurs de l'adénosine du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe