Principaux documents
4541-00020
Millipore
Systèmes de transfert NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Synonyme(s) :
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
50 PKG
6 480,00 $
6 480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
6 480,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
6 480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
C-Flex® TPE tubing
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Longueur
1000 mm
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Device Configuration: Single sampling
Application
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Notes préparatoires
Sterilization Method
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137
Informations légales
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany