A0877
L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-11(2,3)16-9(14)7-8(13)10(15)17-12(4,5)6;/h8H,7,13H2,1-6H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable