A0303
Anti-Water Channel Aquaporin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
anti-AQP3
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using Mouse kidney sections
western blot: 1:200 using Rat kidney membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Aqp3(11828)
rat ... Aqp3(65133)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable