95140
Retinyl acetate
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil), ~1500 U/mg
Synonyme(s) :
Acétate de rétinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
~95% (HPLC)
Forme
liquid
Qualité
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
Activité spécifique
~1500 U/mg
Contient
DL-α-tocopherol as stabilizer
Couleur
yellow to very dark yellow
Pf
57-58 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Clé InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Attention
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter