Principaux documents
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
100 ML
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves