94581
Hirudin recombinant from yeast
lyophilized powder, white, >1500 U/vial
1 650,00 $
About This Item
1 650,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
yeast (Pichia pastoris)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
>1500 U/vial
Poids mol.
Mr ~6963.5
Couleur
white
Solubilité
0.1 M Tris, 0.2 M NaCl, pH 8.4: 1 vial/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable