Documents
92540
Sigma-Aldrich
Acide picrique solution
Synonyme(s) :
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.10
Numéro Beilstein :
423400
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Application
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves