92521
L-Threonic acid lithium salt
≥98.5% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O5/c5-1-2(6)3(7)4(8)9/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9)/t2-,3+/m0/s1
Clé InChI
JPIJQSOTBSSVTP-STHAYSLISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable