Principaux documents
91783
Sigma-Aldrich
Azo-Galactomannan from carob
galactomannanase substrate, powder
Synonyme(s) :
Galactomannan polysaccharide from carob seeds dyed with Remazolbrilliant Blue
1 G
204,00 $
5 G
738,00 $
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 G
204,00 $
5 G
738,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
204,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Azo-Galactomannan from carob, galactomannanase substrate
Niveau de qualité
Forme
powder
Application
suitable as substrate for galactomannanase
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves