Principaux documents
89101
Sigma-Aldrich
Atto Rho11 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
1 MG
499,00 $
499,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
499,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.32
499,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 571 nm; λem 595 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Atto Rho11 is a new rhodamine dye featuring a functionality for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. The label shows very high fluorescence efficiency and exceptionally high photostability.
After coupling to a substrate Atto Rho11 carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic.find more information here
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable