88571
1,6-Hexanediol solution
BioUltra, ~6 M in H2O
Synonyme(s) :
α,ω-Hexanediol, Hexamethylene glycol
309,00 $
About This Item
309,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~6 M in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Chaîne SMILES
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves