83637
Resorufin butyrate
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
powder or crystals
Pf
136-138 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescence
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (lipase)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C16H13NO4/c1-2-3-16(19)20-11-5-7-13-15(9-11)21-14-8-10(18)4-6-12(14)17-13/h4-9H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RGJTZDRUTUWWTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable