83271
Polyethylene glycol solution
BioUltra, for molecular biology, 8,000, ~50% in H2O
Synonyme(s) :
PEG solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioUltra
Forme
solution
Poids mol.
Mr 7000-9000
Concentration
~50% in H2O
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C)
Densité
1.08 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.6
λ: 280 nm Amax: 0.3
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves