82960
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
for spectrophotometric det. of metal ions, ≥97.0%
Synonyme(s) :
PAN
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Qualité
for spectrophotometric det. of metal ions
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Couleur
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
Pf
138-141 °C (lit.)
138-141 °C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
Clé InChI
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable