Documents
79972
Sigma-Aldrich
7-(Isobutoxycarbonyloxy)-3H-phenoxazin-3-one
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
O7-(Isobutyloxycarbonyl)resorufin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 500 nm; λem ~593 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H15NO5/c1-10(2)9-21-17(20)22-12-4-6-14-16(8-12)23-15-7-11(19)3-5-13(15)18-14/h3-8,10H,9H2,1-2H3
Clé InChI
RVDFSVVDUVHHKE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Fluorogenic indicator for cell viability, cell permeant, ~2-times higher sensitivity than calcein-AM; additionally, 80-90 nm more long-wave shift of spectra. Shows esterase activity
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M. Ishiyama et al.
Analytical Sciences, 15, 1025-1025 (1999)
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.