Principaux documents
794252
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9(10H)-acridinone
97%
1 G
509,00 $
509,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
509,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO
Poids moléculaire :
223.27
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
509,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC1=CC2=C(NC(C=CC(C)=C3)=C3C2=O)C=C1
InChI
1S/C15H13NO/c1-9-3-5-13-11(7-9)15(17)12-8-10(2)4-6-14(12)16-13/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
IBEGAUGEWHXHQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Product was reported as an intermediate toward the synthesis of acridine-containing 1, 2-dioxetanes which have been utilized as thermochemiluminescence labels in bioanalysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.