Principaux documents
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
Synonyme(s) :
Patent Blue V hemicalcium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.71
Numéro C.I. (Colour Index):
42051
Beilstein:
4108121
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for microscopy
Chaîne SMILES 
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
Clé InChI
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable