21605
Patent blue V sodium salt
for microscopy
Synonyme(s) :
Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt
58,30 $
About This Item
58,30 $
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Essai
5 — 10% Na basis
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
blue to very dark blue
Plage de pH
4.0-6.0
Solubilité
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water
≥50 at 405-415 nm in water
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
Clé InChI
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable