76157
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
erythro-(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, H-(2S,4R)-γ-Hydroxy-Glu-OH
274,00 $
About This Item
274,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, ≥98.0% (TLC)
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O
Couleur
white
Pf
171 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](C[C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
Clé InChI
HBDWQSHEVMSFGY-STHAYSLISA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable