74680
Octaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
C12E8, Dodecyl octaethylene glycol ether, Dodecyloctaglycol, Polyoxyethylene (8) lauryl ether
About This Item
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Poids mol.
538.75 g/mol
CMC
0.11
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
Clé InChI
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable